Merck
SML1215
Sigma-Aldrich
Cuspin-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(5-Bromo-3-pyridinyl)(4-methylphenyl)methanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC(Br)=CN=C2)=O
InChI
1S/C13H10BrNO/c1-9-2-4-10(5-3-9)13(16)11-6-12(14)8-15-7-11/h2-8H,1H3
Klucz InChI
AJZRSLVRFSCCIL-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cuspin-1 (Chemical Upregulator of SMN Protein-1) jest regulatorem białka SMN (Survival of Motor Neuron), niezbędnego do przeżycia neuronów ruchowych. SMN jest obniżone w chorobie neurodegeneracyjnej rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), autosomalnej chorobie recesywnej spowodowanej defektem genetycznym w genie SMN1. SMA jest drugą najczęstszą przyczyną chorób nerwowo-mięśniowych, po dystrofii mięśniowej Duchenne'a. Cuspin-1 zwiększył poziom SMN o 50-100% w komórkach fibroblastów pacjentów z SMA, czemu towarzyszył wzrost fosforylacji Erk, co sugeruje zaangażowanie kaskady Ras-Raf-MEK.
Cuspin-1 (Chemical Upregulator of SMN Protein-1) jest regulatorem białka SMN (Survival of Motor Neuron).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)