Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21ClN2O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
639,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)c2nc3c(c(c2)C(O)C4NCCCC4)cccc3
InChI
1S/C21H21ClN2O/c22-15-10-8-14(9-11-15)20-13-17(16-5-1-2-6-18(16)24-20)21(25)19-7-3-4-12-23-19/h1-2,5-6,8-11,13,19,21,23,25H,3-4,7,12H2
InChI key
VKLJPGAHSLIQKH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Vacquinol-1 (NSC13316) is a brain penetrant inducer of catastrophic vacuolization in glioblastoma cells (GCs). Vacquinol-1 displays high cytotoxicity to GCs; it induces cell death by membrane ruffling, cell rounding, massive macropinocytic vacuole accumulation, ATP depletion, and cytoplasmic membrane rupture of GCs. Vacquinol-1 originally was developed as an antimalarial compound.
Vacquinol-1 is a brain penetrant inducer of catastrophic vacuolization in glioblastoma cells.
Vacquinol-1 dihydrochloride is potentially used as a therapeutic for Glioblastoma multiforme (GBM). This drug is highly stable in vivo, with a half-life in plasma of 52 hour. Vacquinol-1 has high oral bioavailability and good brain penetration.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: soluble 38 mg/mL, H2O: insoluble |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?