Przejdź do
M2319
Mefloquine hydrochloride
≥98% (HPLC), Cx36 and Cx50 blocker, powder
Synonim(y):
(AS)-rel-a-(2R)-2-Piperidinyl-2,8-bis(trifluoromethyl)-4-quinolinemethanol monohydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
757,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17ClF6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
257-412-0
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
757,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mefloquine hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: soluble 38 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]1(CCCCN1)[C@@H](O)c2cc(nc3c(cccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15+;/m1./s1
InChI key
WESWYMRNZNDGBX-YLCXCWDSSA-N
Application
Mefloquine hydrochloride has been used:
  • to treat cochlear organotypic cultures with various doses to evaluate its role in cellular pathway involved in apoptosis
  • in screening for in vitro antischistosomal activity
  • in cytotoxicity assay of glioblastoma cells
Biochem/physiol Actions
Mefloquine is broadly used as an antimalarial drug. It inhibits 80S ribosomes of Plasmodium. It has numerous side effects like anxiety, dizziness, tremor, headache, and hearing loss. Mefloquine damages cochlear and vestibular hair cells through apoptosis. It also damages spiral ganglion neurons, degenerates cortical neuron and disrupts neuronal calcium homeostasis.
Blocker of gap junction channels Cx36 and Cx50.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0283SML1187P3371
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble 38 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
white
color
white to beige
color
white to beige
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mefloquine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)