Przejdź do
SML1135
MG-132(R)
≥95% (HPLC), membrane-permeable proteasome inhibitor, powder
Synonim(y):
Z-L-Leu-D-Leu-L-Leu-al
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H41N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MG-132(R), ≥95% (HPLC)
product line
SAFC Hitech®
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@H](CC(C)C)C(N[C@H](C=O)CC(C)C)=O)[C@H](CC(C)C)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22+,23-/m0/s1
InChI key
TZYWCYJVHRLUCT-ZRBLBEILSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
MG-132(R) is a potent, membrane-permeable proteasome inhibitor. It induces neurite outgrowth in PC12 cells at 10 M. MG-132(R) blocks cleavage of poly(ADP-ribose) polymerase and apoptosis in thymocytes. However, MG-132(R) also activates c-Jun N-terminal protein kinase (JNK-1), which initiates apoptosis in response to cell stress. Proteasome inhibition induces accumulation of heat shock protein mRNA, activation of heat-shock proteins, and enhanced thermotolerance in various cell types.
Legal Information
SAFC Hitech is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M8699474787474790
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
product line
SAFC Hitech®
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO or DMF: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)