Przejdź do
SML1121
SB743921 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(3-Aminopropyl)-N-[(1R)-1-[7-chloro-4-oxo-3-(phenylmethyl)-4H-1-benzopyran-2-yl]-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide hydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H33ClN2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
553.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](N(CCCN)C(C1=CC=C(C)C=C1)=O)C2=C(CC3=CC=CC=C3)C(C4=C(O2)C=C(Cl)C=C4)=O.Cl
InChI
1S/C31H33ClN2O3.ClH/c1-20(2)28(34(17-7-16-33)31(36)23-12-10-21(3)11-13-23)30-26(18-22-8-5-4-6-9-22)29(35)25-15-14-24(32)19-27(25)37-30;/h4-6,8-15,19-20,28H,7,16-18,33H2,1-3H3;1H/t28-;/m1./s1
InChI key
MLMZVWABFOLFGV-LNLSOMNWSA-N
Biochem/physiol Actions
SB743921 is an inhibitor of kinesin spindle protein (KSP) with Ki of 0.1 nM, almost no affinity to MKLP1, Kin2, Kif1A, Kif15, KHC, Kif4, and CENP-E.
SB743921 is an inhibitor of kinesin spindle protein (KSP).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1624SML0608SML0103
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)