Przejdź do
SML0870
LY 2087101
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2-Amino-5-keto)thiazole), [2-[(4-Fluorophenyl)amino]-4-methyl-5-thiazolyl]-3-thienyl-methanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
379,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11FN2OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
(dry room)
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
(dry room)
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)Nc2[s]c(c(n2)C)C(=O)c3c[s]cc3
InChI
1S/C15H11FN2OS2/c1-9-14(13(19)10-6-7-20-8-10)21-15(17-9)18-12-4-2-11(16)3-5-12/h2-8H,1H3,(H,17,18)
InChI key
PEAMDZVDNYENPN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY 2087101 is a selective positive allosteric potentiator of α7 and α4β2 nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). LY 2087101 was shown to not enhance the activity of α3β4 subtype nAChRs.
LY 2087101 is a selective positive allosteric potentiator of α7 and α4β2 nicotinic acetylcholine receptors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1906SML2658SML1506
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
(dry room)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)