Przejdź do
SML1110
Adaphostin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[[(2,5-Dihydroxyphenyl)methyl]amino]benzoic acid tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl ester, AG 957 Adamantyl Ester, NSC 680410
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
374,00 zł
317,90 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
317,90 zł
Cena katalogowa374,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(NCC2=CC(O)=CC=C2O)C=C1)OC34C[C@@]5([H])C[C@@](C[C@@](C5)([H])C4)([H])C3
InChI
1S/C24H27NO4/c26-21-5-6-22(27)19(10-21)14-25-20-3-1-18(2-4-20)23(28)29-24-11-15-7-16(12-24)9-17(8-15)13-24/h1-6,10,15-17,25-27H,7-9,11-14H2/t15-,16+,17-,24-
InChI key
YJZSUCFGHXQWDM-ONHXBKDTSA-N
Biochem/physiol Actions
Adaphostin is a p210bcr/abl tyrosine kinase inhibitor and a potent inducer of myeloid cell death.
Adaphostin is a p210bcr/abl tyrosine kinase inhibitor displaying anti-proliferative activity in leukemia models, human prostate cancer cell line PC-3 and other cancer cell lines. Adaphostin is a potent inducer of myeloid cell death. Similarly to AG957, adaphostin appears to induce a degradation of WT and mutated Bcr/Abl.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1976SML0177SML2746
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)