Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 372,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15NO7 · 2 Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
372,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, white to beige to brown
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[n]1(c2c([c](cc1C(=O)[O-])=O)cc3c([o]c(c[c]3=O)C(=O)[O-])c2CCC)CC
InChI
1S/C19H17NO7.2Na/c1-3-5-9-16-10(13(21)7-12(18(23)24)20(16)4-2)6-11-14(22)8-15(19(25)26)27-17(9)11;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26);;/q;2*+1/p-2
InChI key
JQEKDNLKIVGXAU-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Nedocromil is a mast cell stabilizer and anti-inflammatory and anti-allergic drug.
Nedocromil is a mast cell stabilizer and anti-inflammatory and anti-allergic drug. Nedocromil inhibits the degranulation of mast cells, and prevents the activation of and mediator release from a variety of inflammatory cell types. Nedocromil inhibits release of histamine, leukotriene C4, and prostaglandin D2, but has no antihistamine, bronchodilator, or corticosteroid activity itself.
Nedocromil is considered to be more effective in treating asthma compared to a placebo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (NMR) |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?