Przejdź do
SML1081
Ezatiostat
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
γ-Glu-S-BzCys-PhGly diethyl ester, (2S)-2-Amino-5-[[(2R)-3-benzylsulfanyl-1-[[(1R)-2-ethoxy-2-oxo-1-phenylethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoate, TER 199, TER199, TLK199, Terrapin 199
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
625,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
2150,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H35N3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
529.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(C[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OCC)C(=O)N[C@H](c2ccccc2)C(=O)OCC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C27H35N3O6S/c1-3-35-26(33)21(28)15-16-23(31)29-22(18-37-17-19-11-7-5-8-12-19)25(32)30-24(27(34)36-4-2)20-13-9-6-10-14-20/h5-14,21-22,24H,3-4,15-18,28H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,32)/t21-,22-,24+/m0/s1
InChI key
GWEJFLVSOGNLSS-WPFOTENUSA-N
Application
Ezatiostat has been used as glutathione S-transferase P1 (GSTP1) inhibitor:
  • to study its effects on peroxiredoxin 6 (PRDX6) inhibition in neonatal rat testicular gonocytes[1]
  • for the incubation of bronchial epithelial cells in proteolysis assay[2]
  • to study its effects on the cystine-glutamate antiporter xCT (SLC7A11) expression in tumor cells[3]
Biochem/physiol Actions
Ezatiostat is an inhibitor of glutathione S-transferase P1-1 (GSTP1-1) with hematopoiesis-stimulating activity.
Ezatiostat is an inhibitor of glutathione S-transferase P1-1 (GSTP1-1) with hematopoiesis-stimulating activity. After intracellular de-esterification, the active form of ezatiostat binds to and inhibits GST P1-1, leading to activation of Jun kinase (JNK), a key regulator of cellular growth and differentiation of blood precursor cells, thereby restoring JNK and MAPK pathway activities and promoting MAPK-mediated cellular proliferation and differentiation. Ezatiostat promotes the proliferation and maturation of hematopoietic precursor cells, granulocytes, monocytes, erythrocytes and platelets. Ezatiostat has recently been given orphan drug designation for it for the treatment of myelodysplastic syndrome.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2412SML2413PZ0038
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)