Kluczowe dokumenty
SML1077
Sigma-Aldrich
ML298
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,4-Difluoro-N-[2-[1-(3-fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-8-yl]ethyl]-benzamide, CID53393915
Wybierz wielkość
5 MG
466,00 zł
25 MG
1470,00 zł
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
466,00 zł
25 MG
1470,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23F3N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.44
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.77
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1c(ccc(c1)C(=O)NCCN2CCC3(N(CNC3=O)c4cc(ccc4)F)CC2)F
InChI
1S/C22H23F3N4O2/c23-16-2-1-3-17(13-16)29-14-27-21(31)22(29)6-9-28(10-7-22)11-8-26-20(30)15-4-5-18(24)19(25)12-15/h1-5,12-13H,6-11,14H2,(H,26,30)(H,27,31)
Klucz InChI
XAPVAKKLQGLNOY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
ML298 is a Phospholipase D2 (PLD2) inhibitor.
ML298 is a potent, specific inhibitor of Phospholipase D2 (PLD2; IC50 = 355 nM). ML298 does not affect PLD1 activity at concentrations up to 20 μM.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research