Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 382,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(OCCCCCC(=O)NO)C(=O)c1cc(cc(c1)C)C
InChI
1S/C15H22N2O4/c1-11-8-12(2)10-13(9-11)15(19)17-21-7-5-3-4-6-14(18)16-20/h8-10,20H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18)(H,17,19)
InChI key
VRYZCEONIWEUAV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LMK235 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor with greater potency against HDAC4 and HDAC5 (IC50 = 11.9 and 4.2 nM, respectively) than other HDAC family members (IC50 values = HDAC1 320 nM, HDAC2 881 nM, HDAC6 55.7 nM, and HDAC8 1278 nM). LMK235 potentiates the cytotoxic effects of cisplatin, and sensitizes platinum-drug resistant tumor cell lines to cisplatin toxicity.
LMK235 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor; HDAC4- and HDAC5-preferring.
LMK-235 induces the differentiation of odontoblasts in dental pulp cells. It plays an important role in the regeneration of dental tissue.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) |
| color white to beige | color white to light brown | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?