Przejdź do
SML0385
ML218
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,5-Dichloro-N-[[(1α,5α,6-exo,6α)-3-(3,3-dimethylbutyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-yl]methyl]benzamide, CID 45115620, VU0413807, VU0424199-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
637,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.33
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CCN1C[C@H]2C(CNC(=O)c3cc(Cl)cc(Cl)c3)[C@H]2C1
InChI
1S/C19H26Cl2N2O/c1-19(2,3)4-5-23-10-16-15(17(16)11-23)9-22-18(24)12-6-13(20)8-14(21)7-12/h6-8,15-17H,4-5,9-11H2,1-3H3,(H,22,24)/t15-,16-,17+
InChI key
GSJIGYLGKSBYBC-OSYLJGHBSA-N
Application
ML218 has been used as a:
  • T-type channel blocker to test its effect on the nociceptive behavior associated with homocysteinemia rats[1]
  • T-type voltage-sensitive calcium channel (VSCC) inhibitor in osteoblasts[2]
  • T-type calcium channel blocker to test its effect on the viability of neural progenitor cells[3]
Biochem/physiol Actions
ML218 (CID 45115620) is a potent and selective T-Type (Cav3.1, Cav3.2, Cav3.3) calcium channel inhibitor (Cav3.2, IC50 = 150 nM in Ca2+ flux; Cav3.2 IC50 = 310 nM and Cav3.3 IC50 = 270 nM with good Drug metabolism/Pharmacokinetics. In a panel of 68 GPCRs, ion channels and transporters, ML218 was found to bind significantly only two other targets (sodium channel site 2 and sigma 1) and had no significant inhibition of L- or N-type calcium channels, KATP or hERG potassium channels. It showed robust inhibition of calcium current in STN neurons and was orally active in a rodent model of Parkinson′s Disease.
ML218 is a potent, selective T-Type calcium channel inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1053D6446SML2551
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)