Przejdź do
SML0741
ML324
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(3-(Dimethylamino)propyl)-4-(8-hydroxyquinolin-6-yl)benzamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
620,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
1598,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCCNC(C1=CC=C(C2=CC(O)=C(N=CC=C3)C3=C2)C=C1)=O
InChI
1S/C21H23N3O2/c1-24(2)12-4-11-23-21(26)16-8-6-15(7-9-16)18-13-17-5-3-10-22-20(17)19(25)14-18/h3,5-10,13-14,25H,4,11-12H2,1-2H3,(H,23,26)
InChI key
QDBVSOZTVKXUES-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML324 is a potent JMJD2 demethylase inhibitor that is highly effective in reducing herpes simplex virus (HSV) IE gene expression. ML324 potently blocks the initiation of viral lytic infection and HSV-1 reactivation in the sensory ganglia of latently infected mice.
ML324 is a potent JMJD2 demethylase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1920M5820SML0766
M344 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
M5820
M344
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)