Merck
SML0984
7-Oxostaurosporine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
9,13-Epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3′,2′,1′-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonine-1,3(2H)-dione, 10,11,12,13-tetrahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-, (9S,10R,11R,13R)-, Antibiotic BMY 41950, Antibiotic RK 1409
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H24N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.51
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
O=C(NC1=O)C2=C1C3=C4C5=C2C6=C(C=CC=C6)N5[C@H](C[C@H]7NC)O[C@]([C@@H]7OC)(C)N4C8=C3C=CC=C8
InChI
1S/C28H24N4O4/c1-28-25(35-3)15(29-2)12-18(36-28)31-16-10-6-4-8-13(16)19-21-22(27(34)30-26(21)33)20-14-9-5-7-11-17(14)32(28)24(20)23(19)31/h4-11,15,18,25,29H,12H2,1-3H3,(H,30,33,34)/t15-,18+,25-,28+/m1/s1
InChI key
POTTVLREWUNNRO-MJQUMLNUSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)