Kluczowe dokumenty
SML0983
Sigma-Aldrich
5F-203
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(5-Fluoro-2-benzothiazolyl)-2-methyl-benzenamine, 5F203, NSC-703786
Wybierz wielkość
5 MG
379,00 zł
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
379,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11FN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.31
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cc2nc([s]c2cc1)c3cc(c(cc3)N)C
InChI
1S/C14H11FN2S/c1-8-6-9(2-4-11(8)16)14-17-12-7-10(15)3-5-13(12)18-14/h2-7H,16H2,1H3
Klucz InChI
IFWLHIIUGSEKKE-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
5F-203 jest cząsteczką cytotoksyczną, która tworzy addukty DNA prowadzące do śmierci komórki.
5F-203 jest cząsteczką cytotoksyczną, która tworzy addukty DNA prowadzące do śmierci komórki. 5F-203 indukuje sygnalizację receptora węglowodorów arylowych i zwiększa ekspresję CYP1A1. Traktowanie komórek 5F-203 prowadzi również do wzrostu reaktywnych form tlenu i aktywacji p38, JNK i ERK.
Cechy i korzyści
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań nad apoptozą. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów do badań nad apoptozą. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.