Przejdź do
SML0964
KNK437
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethylene)-2-oxo-1-pyrrolidinecarboxaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
1521,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
N1(CCC(=Cc2cc3c(cc2)OCO3)C1=O)C=O
InChI
1S/C13H11NO4/c15-7-14-4-3-10(13(14)16)5-9-1-2-11-12(6-9)18-8-17-11/h1-2,5-7H,3-4,8H2
InChI key
LZGGUFLRKIMBDQ-UHFFFAOYSA-N
Application
KNK437 has been used:
  • as a heat shock factor 1 (HSF1) inhibitor to study its effects on the inhibition of viability and apoptosis activation in chemoresistant mice cells
  • as an HSF1 inhibitor to study its effects on viability and apoptosis of colorectal cancer cells
  • as a heat shock protein 70 (HSP70) inhibitor to study its effects on glutamine-induced HSP70 and inflammatory mediator release
Biochem/physiol Actions
KNK437 inhibits the accumulation of heat shock proteins (including hsp -27, -40, -70, -72 and -105). KNK437 inhibits thermotolerance in cells with greater potency than quercetin.
KNK437 is a heat shock protein inhibitor.
KNK437 is a benzylidene lactam compound.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0140SML0016PZ0348
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (;warmed DMSO)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to off-white
color
yellow
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)