Merck
SML0960
KKL-35
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Chloro-N-[5-(4-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-benzamide
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9ClFN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.70
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pozwól nam pomóc
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
KKL-35 is a small molecule that blocks bacterial trans-translation, a proof-reading mechanism that eliminates mRNAs lacking stop codons from translation complexes. KKL-35 inhibits trans-translation, and subsequent cell growth in a broad spectrum of bacterial strains.
KKL-35 is an inhibitor of bacterial trans-translation.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.