Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H11N3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(Cc2[o]cc([c](c2)=O)OC(=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])c1ncccn1
InChI
1S/C17H11N3O6S/c21-14-8-13(10-27-17-18-6-1-7-19-17)25-9-15(14)26-16(22)11-2-4-12(5-3-11)20(23)24/h1-9H,10H2
InChI key
UASIRTUMPRQVFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML221 is an antagonist of the apelin receptor (also known as APJ).
ML221 is an antagonist of the apelin receptor (also known as APJ). ML221 blocks Apelin-13 mediated receptor activation (recruitment of β-arrestin) with an IC50 of 1.75 μM.
ML221 is capable of suppressing the cultured-endothelial cell proliferation. In oxygen-induced retinopathy (OIR) mice model, ML221 can block the pathological angiogenesis and increase the recovery of normal vessels into the ischemic regions in the retina. It can also inhibit the formation of neovascular tufts.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥7 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to tan | color white to beige | color orange to dark red |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?