Przejdź do
SML0813
BRD56491
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4-Methylphenyl)-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-(4-Methylphenyl)-4H-naphtho[1,2-b]pyran-4-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
572,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.32
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
BRD56491 is a nontoxic enhancer of reactive oxygen species (ROS) that strongly elevates markers of oxidative stress without causing cell death.
BRD56491 is a nontoxic enhancer of reactive oxygen species (ROS) that strongly elevates markers of oxidative stress without causing cell death. However, combining BRD56491 with nontoxic doses of the glutathione synthesis inhibitor L-buthionine sulfoximine did lead to cell death in a variety of cancer cell lines. BRD56491 can be used to create a more oxidizing cell state and aid in studies of cancer cell lines resilient to induced increases in ROS levels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1109SML0121SML1058
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥7 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)