Przejdź do
SML0916
CaCCinh-A01
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-(1,1-Dimethylethyl)-2-[(2-furanylcarbonyl)amino]-4,5,6,7-tetrahydro-benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
558,00 zł
474,30 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
474,30 zł
Cena katalogowa558,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3[o]ccc3)C(=O)O)CCC(C2)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(2,3)10-6-7-11-13(9-10)24-16(14(11)17(21)22)19-15(20)12-5-4-8-23-12/h4-5,8,10H,6-7,9H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22)
InChI key
ACLUEOBQFRYTQS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CaCCinh-A01 is a potent calcium-activated chloride channel (CaCC) inhibitor that fully inhibits CaCC current in human bronchial and intestinal cells. CaCCinh-A01 does not inhibit CFTR.
CaCCinh-A01 is a potent calcium-activated chloride channel (CaCC) inhibitor.
CaCCinh-A01 is a TMEM16A (transmembrane member 16A) inhibitor. It also blocks anoctamin-1 (ANO1) and decreases cell viability and represses cell migration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0209SML2413SML0814
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
, faint yellow to dark orange
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CaCCinh-A01
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)