Kluczowe dokumenty
SML0899
Sigma-Aldrich
Windorphen
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(Z)-3-Chloro-2,3-bis(4-methoxyphenyl)acrylaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.75
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
protect from light
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C17H15ClO3/c1-20-14-7-3-12(4-8-14)16(11-19)17(18)13-5-9-15(21-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b17-16-
Klucz InChI
VNRALGZMXHFBPG-MSUUIHNZSA-N
Działania biochem./fizjol.
Windorphen jest selektywnym inhibitorem sygnalizacji Wnt/β-katenina działającym poprzez selektywne hamowanie p300, acetylotransferazy histonowej (HAT), która działa również jako krytyczny koaktywator β-kateniny, czynnika transkrypcyjnego, który pośredniczy w szlaku sygnałowym Wnt zaangażowanym w embriogenezę i przeżycie komórek nowotworowych. Windorphen blokuje sygnalizację Wnt poprzez selektywne zakłócanie asocjacji p300 z C-końcową domeną transaktywacyjną β-kateniny-1. Windorphen nie hamuje blisko spokrewnionego białka wiążącego CREB (CBP). Windorphen indukował apoptozę w kilku liniach komórkowych nowotworów zależnych od Wnt, w tym gruczolakoraka okrężnicy SW480 i RKO oraz linii komórkowych raka prostaty DU145 i PC3.
Windorphen jest selektywnym inhibitorem sygnalizacji Wnt/β-kateniny działającym poprzez selektywne hamowanie p300, acetylotransferazy histonowej (HAT), która działa również jako krytyczny koaktywator β-kateniny....
Cechy i korzyści
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań nad regulacją genów. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów do regulacji genów. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Inne uwagi
Wrażliwy na światło
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.