Przejdź do
SML0889
bpV(phen)
≥95% V basis
Synonim(y):
Potassium bisperoxo(1,10-phenanthroline)oxovanadate (V) hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
271,15 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
KVO5C12H8N2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.24 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% V basis
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
271,15 zł
Cena katalogowa319,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% V basis
form
powder
storage condition
protect from light
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=[V]123([N]4=CC=CC5=C4C6=C(C=CC=[N]62)C=C5)(OO3)OO1.[K]
InChI
1S/C12H8N2.K.2H2O2.O.V/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;2*1-2;;/h1-8H;;2*1-2H;;/q;+1;;;;
InChI key
MQPXOTNOFVCXDA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
bpV(phen) is an insulin receptor kinase (IRK) activator and an inhibitor of protein phosphotyrosine phosphatases with selectivity for PTEN, phosphatase and tensin homolog, a tumour suppressor phosphatase involved in cell cycle regulation. IC50 values for bpV(phen) are 38 nM for PTEN compared to 343 nM for PTPβ and 920 nM for PTP-1β. bpV(phen) has anti-inflammatory effects in oxidative stress including inhibitory effects on oxidative stress-induced cardiomyocyte injury that may be partially modulated by the action of ROS on PTEN. It may also be involved in differentiation.
bpV(phen) is an insulin receptor kinase (IRK) activator and an inhibitor of protein phosphotyrosine phosphatases with selectivity for PTEN.
bpV(phen) (potassium bisperoxo(bipyridine)oxovanadate) shows protective effect against disease progression in leishmaniasis by mediating NO-dependent microbicidal action.
Other Notes
Light Sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0884203695SML0885
assay
≥95% V basis
assay
≥90% V basis
assay
≥99% (51V-NMR)
assay
≥95% V basis
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)