Przejdź do
SML0885
bpV(pic)
≥95% V basis
Synonim(y):
Dipotassium Bisperoxovanadium(pic) dihydrate, Dipotassium bisperoxo (picolinato) oxovanadate (V) dihydrate, K2 [VO(O2)2C6H4NO2] · 2 H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
455,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K2VOO2O2C6H4NO2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% V basis
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
455,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% V basis
form
powder
storage condition
protect from light
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Application
bpV(pic) has been used in cell culture treatment to study the route of activation of multiple pathways required for HERV (human endogenous retroviruses) transcription.
Biochem/physiol Actions
bpV(pic) is a bisperoxovanadium inhibitor of protein phosphotyrosine phosphatases with selectivity for phosphatase and tensin homolog (PTEN), a tumour suppressor phosphatase involved in cell cycle regulation. IC50 values for bpV(pic) are 31 nM for PTEN compared to 12.7 μM for PTPβ and 61 μM for PTP-1β. bpV(pic) can also act as an insulin mimetic and activate insulin receptor kinase (IRK).
bpV(pic) is a bisperoxovanadium inhibitor of protein phosphotyrosine phosphatases with selectivity for phosphatase and tensin homolog (PTEN).
bpV(pic) contains a polar side chain, and specifically inhibits PTEN(phosphatase and tensin homolog) unlike its parent compound, which targets several other phosphatases too. Thus, making bpV(pic) more a prefered inhibitor. bpV(pic) is recognized as a potent activator of multiple sclerosis (an autoimmune disorder) related human endogenous retroviruses.
Other Notes
Light Sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0884SML0889203694
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥95% V basis
assay
≥90% V basis
assay
≥95% V basis
assay
≥95% (51V-NMR)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
water: 5 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)