Przejdź do
SML0865
AA92593
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-Methoxy-3-methyl-benzenesulfonyl)-piperidine, 1-[(4-Methoxy-3-methylphenyl)sulfonyl]-piperidine, Cy1001
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
548,00 zł
465,80 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
465,80 zł
Cena katalogowa548,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N2CCCCC2)c1cc(c(cc1)OC)C
InChI
1S/C13H19NO3S/c1-11-10-12(6-7-13(11)17-2)18(15,16)14-8-4-3-5-9-14/h6-7,10H,3-5,8-9H2,1-2H3
InChI key
HDTKLZINZGEPFG-UHFFFAOYSA-N
Application
AA92593 has been used as a selective melanopsin inhibitor.
Biochem/physiol Actions
AA92593 is an opsinamide, a potent antagonist of melanopsin-mediated phototransduction with an IC50 of 665 nM in a Ca2+ flux assay in CHO cells expressing melanopsin (Opn4) and selectivity > 10 μM at 74 common biological targets. AA41612 is believed to act by competing for binding to melanopsin. AA41612 inhibited mouse pupillary light reflex and light aversion in vivo. AA92593 and similar compounds might be useful in alleviating the photophobia associated with migraine.
AA92593 is an opsinamide, a potent antagonist of melanopsin-mediated phototransduction.
AA92593 blocks melanopsin activity and stimulates α-melanocyte-stimulating hormone (α-MSH) expression and induces melanin distribution in the melanophores, which darkens the embryo.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0662SML0633SML0270
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
faintly yellow to dark yellow
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)