Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 508,00 zł |
Informacje o tej pozycji
508,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCC(N2CCCC2)CC1)C3=CC(NC4=CC=CC=C4)=C(C(N5CCC(N6CCCC6)CC5)=O)C=C3
InChI
1S/C32H43N5O2/c38-31(36-20-12-27(13-21-36)34-16-4-5-17-34)25-10-11-29(30(24-25)33-26-8-2-1-3-9-26)32(39)37-22-14-28(15-23-37)35-18-6-7-19-35/h1-3,8-11,24,27-28,33H,4-7,12-23H2
InChI key
PQOOIERVZAXHBP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color off-white to light brown | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?