Przejdź do
SML0270
NSC 632839
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,5-Bis[(4-methylphenyl)methylene]-4-piperidone hydrochloride, 4-Piperidione,3,5-bis[(4-methylphenyl)methylene] hydrochloride, F6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
443,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cc1ccc(cc1)\C=C2/CNC\C(=C/c3ccc(C)cc3)C2=O
InChI
1S/C21H21NO.ClH/c1-15-3-7-17(8-4-15)11-19-13-22-14-20(21(19)23)12-18-9-5-16(2)6-10-18;/h3-12,22H,13-14H2,1-2H3;1H/b19-11+,20-12+;
InChI key
ZOKZLTXPTLIWOJ-BYCVLTJGSA-N
Biochem/physiol Actions
NSC 632839 is an ubiquitin isopeptidases inhibitor targets the ubiquitinproteasome system (UPS).
NSC 632839 is an ubiquitin isopeptidases inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2214SML0865SML1443
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
faintly yellow to dark yellow
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)