Przejdź do
SML0850
PS372424 hydrochloride
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(3S)-N-[(1S)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[(cyclohexylmethyl)amino]carbonyl]butyl]-2-(1,4-dioxo-4-phenylbutyl)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxamide hydrochloride, (S)-N-((S)-1-((Cyclohexylmethyl)amino)-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl)-2-(4-oxo-4-phenylbutanoyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxamide hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H44N6O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
625.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCC(C1=CC=CC=C1)=O)N2[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NCC3CCCCC3)=O)=O)CC4=CC=CC=C4C2.Cl
InChI
1S/C33H44N6O4.ClH/c34-33(35)36-19-9-16-27(31(42)37-21-23-10-3-1-4-11-23)38-32(43)28-20-25-14-7-8-15-26(25)22-39(28)30(41)18-17-29(40)24-12-5-2-6-13-24;/h2,5-8,12-15,23,27-28H,1,3-4,9-11,16-22H2,(H,37,42)(H,38,43)(H4,34,35,36);1H/t27-,28-;/m0./s1
InChI key
XHGSJQNAEULTAR-DHBRAOIWSA-N
Biochem/physiol Actions
PS372424 is a highly specific agonist of human CXCR3 that potently inhibits the migration of activated T cells toward the chemokine mixture in synovial fluid from patients with active rheumatoid arthritis. PS372424 activated ERK in T cells with a similar potency and kinetic to the natural ligand CXCL11.
PS372424 is a highly specific agonist of human CXCR3; anti-inflammatory.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2450R2533SML1644
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)