Przejdź do
SML0838
PACMA 31
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-N-(1-oxo-2-propyn-1-yl)-2-(2-thienyl)glycyl-glycine ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
700,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
C#CC(N(C(C1=CC=CS1)C(NCC(OCC)=O)=O)C2=CC=C(OC)C=C2OC)=O
InChI
1S/C21H22N2O6S/c1-5-18(24)23(15-10-9-14(27-3)12-16(15)28-4)20(17-8-7-11-30-17)21(26)22-13-19(25)29-6-2/h1,7-12,20H,6,13H2,2-4H3,(H,22,26)
InChI key
AHOOZADJPNUFOQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PACMA 31 is an orally bioavailable, selective inhibitor (IC50 = 10 μM) of protein disulfide isomerase (PDI), an endoplasmic reticulum protein that regulates oxidative protein folding by catalyzing the breakage and reformation of disulfide bonds. PDI is upregulated in ovarian, and several other cancers. PACMA 31 dose dependently inhibits proliferation of OVCAR-8 in culture and in a tumor xenograft model.
PACMA 31 is an orally bioavailable, selective inhibitor (IC50 = 10 μM) of protein disulfide isomerase (PDI).
Both in vivo and in vitro studies reveal that PACMA 31 possesses anti-tumor function, especially observed in ovarian cancer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1503SML1626SML0999
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)