Merck
SML0821
Sigma-Aldrich
UCD38B hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5’-Benzylglycinyl-amiloride, N-[6-Amino-5-[[(aminoiminomethyl)amino]carbonyl]-3-chloro-2-pyrazinyl]-glycine phenylmethyl ester hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16ClN7O3 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.79 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 15 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(NC(C(N=C1Cl)=C(N)N=C1CNC(OCC2=CC=CC=C2)=O)=O)=N.[H]Cl
InChI
1S/C15H16ClN7O3.ClH/c16-11-9(21-12(17)10(22-11)13(24)23-14(18)19)6-20-15(25)26-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H2,17,21)(H,20,25)(H4,18,19,23,24);1H
Klucz InChI
SFHYWDNJBRFZKW-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
UCD38B jest przepuszczalnym dla komórek inhibitorem wewnątrzkomórkowego uPA (urokinazowego aktywatora plazminogenu), który jest cytotoksyczny dla proliferujących i nieproliferujących linii komórkowych glejaka.
UCD38B jest przepuszczalnym dla komórek inhibitorem wewnątrzkomórkowego uPA (urokinazowego aktywatora plazminogenu), który jest cytotoksyczny dla proliferujących i nieproliferujących linii komórkowych glejaka. UCD38B indukuje niezależną od kaspaz nekrozę w komórkach glejaka U87 i raka piersi MDA231. Wydaje się, że w szlaku nekrotycznym pośredniczy AIF (czynnik indukowany apoptozą).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)