Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 573,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC2=C(N1S(C3=CC=C(C)C=C3)(=O)=O)C=CC=C2
InChI
1S/C14H13N3O2S/c1-10-6-8-11(9-7-10)20(18,19)17-13-5-3-2-4-12(13)16-14(17)15/h2-9H,1H3,(H2,15,16)
InChI key
SRFABRWQVPCPRG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nodinitib-1 (ML130) is a selectiove inhibitor of of the nucleotide oligomerization domain (NOD)-1 receptor, which is involved in innate immune response and has been associated with several inflammatory diseases. NOD1 and NOD2 recognize distinct structures derived from bacterial peptidoglycans and directly activate NF-?B pathway, which controls the production of proinflammatory molecules. Nodinitib-1 has 40:1 selectivity for NOD1 over NOD2.
Nodinitib-1 is a selective inhibitor of of the nucleotide oligomerization domain (NOD)-1 receptor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥12 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to tan | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?