Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 263,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20CuN2S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.09
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
dark green to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(S[Cu]SC(N(CC)CC)=S)=S
InChI
1S/2C5H11NS2.Cu/c2*1-3-6(4-2)5(7)8;/h2*3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
InChI key
OBBCYCYCTJQCCK-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
CuET, a metabolite of disulfiram, is an inhibitor of p97 segregase adaptor NPL4 that exhibits potent anti-cancer effects. Apparently CuET binds NPL4 and induces its aggregation, which disables the vital p97–NPL4–UFD1 pathway and induces to cell death.
Inhibitor of NPL4
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition protect from light | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color dark green to black | color , brown to dark red-brown | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?