Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 502,00 zł 426,70 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
426,70 zł
Cena katalogowa502,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(ON=C2C=C(C(=O)C(=C2)C)C)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C15H15NO5S/c1-10-8-12(9-11(2)15(10)17)16-21-22(18,19)14-6-4-13(20-3)5-7-14/h4-9H,1-3H3
InChI key
VEWFTYOFWIXCIO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
L002 (NSC764414) is an inhibitor of acetyltransferase p300, a lysine acetyltransferase that catalyzes acetyl group attachment to lysine residues of a variety of proteins including histones and p53, and acts as a critical coactivator of several oncogenic transcription factors involved in cancer cell survival and proliferation including STAT3, NF-kB, and hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α). L002 (NSC764414) was discovered from compounds assayed for cytotoxicity to the triple-negative breast cancer (TNBC) cell line MDA-MB-231 but not to the human mammary epithelial cells, then further screened for inhibition of p300. L002 has an in vitro IC50 of 1.98 μM for p300 with lesser inhibition of the GNAT (GCN5-related N-acetyltransferase) family, and no inhibition against the MYST family of histone acetyltransferases (HATs), histone deacetylases (HDACs), or histone methyltransferases (HMTs). L002 potently suppressed tumor growth and histone acetylation of MDA-MB-468 xenografts and leukemia and lymphoma cell lines.
L002 (NSC764414) is an inhibitor of acetyltransferase p300.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description solubility: ≥20 mg/mL in DMSO | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color orange | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?