Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 322,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł 1113,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18ClMnN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
EUK-134, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, faint to very dark brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Mn+2]Cl.N(=Cc2c(c(ccc2)OC)[O-])CCN=Cc1c(c(ccc1)OC)[O-]
InChI
1S/C18H20N2O4.ClH.Mn/c1-23-15-7-3-5-13(17(15)21)11-19-9-10-20-12-14-6-4-8-16(24-2)18(14)22;;/h3-8,11-12,21-22H,9-10H2,1-2H3;1H;/q;;+3/p-3
InChI key
YUZJJFWCXJDFOQ-UHFFFAOYSA-K
Application
EUK-134 has been used as an antioxidant.
EUK-134 has been used to determine the mechanism underlying hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) stabilization in human aortic endothelial cells (HAECs).
Biochem/physiol Actions
EUK-134 is a manganese-salen derivative that exhibit potent antioxidant activities and inhibits amyloid fibril formation.
EUK-134 is a manganese-salen derivative that exhibit potent antioxidant activities. EUK-134 is a superoxide dismutase (SOD) that inhibits amyloid fibril formation, including islet amyloid polypeptide (IAPP), β-amyloid and lysozyme amyloid aggregation. It appears that EUK-134 disrupts the pre-formed amyloid fibrils. EUK-134 increases the viability of the SK-N-MC cells exposed to preformed IAPP fibrils.
Other Notes
air sensitive
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 1 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?