Kluczowe dokumenty
SML0727
Sigma-Aldrich
cisTPD
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2a,4a,6a)-2,4,6-Triphenyl-1,3-dioxane, (4R,6S)-rel-2,4,6-Triphenyl-1,3-dioxane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.39
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
cisTPD jest konstytutywnym agonistą receptora androstanowego (CAR).
cisTPD jest konstytutywnym agonistą receptora androstanu (CAR), który hamuje ekspresję glukoneogenezy PEPCK i glukozo-6-fosfatazy sterowaną przez FOXO1 i HNF4. cisTPD obniża poziom glukozy we krwi, wrażliwość na insulinę i przyrost masy ciała u szczurów karmionych dietą wysokotłuszczową.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Nuclear Receptors (Non-Steroids) w podręczniku Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.