Kluczowe dokumenty
SML0697
Sigma-Aldrich
2-MMB
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Methoxy-N-(4-methylphenyl)-benzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.29
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
2-MMB rescues the prolonged cardiac action potential in zebrafish carrying a mutation in the potassium channel KCNH2, that results in a condition that mimics long QT syndrome (LQTS).
Cechy i korzyści
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offer many products related to potassium channels for your research needs.