Kluczowe dokumenty
SML0696
Sigma-Aldrich
transpDMA
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[(4R,6R)-4,6-Diphenyl-1,3-dioxan-2-yl]-N,N-dimethyl-benzenamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H25NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.46
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
transpDMA is a constitutive androstane receptor (CAR) agonist that inhibits FOXO1 and HNF4 driven expression of the gluconeogeneis PEPCK and glucose-6- phosphatase. transpDMA reduces blood glucose levels, insulin sensitivity and weight gain in rats fed a high fat diet.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)