Informacje o tej pozycji
InChI
1S/C31H32N8O5.C2HF3O2/c32-9-12-42-19-15-24(30(40)38-28-17-26(43-13-10-33)20-5-1-3-7-22(20)36-28)35-25(16-19)31(41)39-29-18-27(44-14-11-34)21-6-2-4-8-23(21)37-29;3-2(4,5)1(6)7/h1-8,15-18H,9-14,32-34H2,(H,36,38,40)(H,37,39,41);(H,6,7)
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O.O=C(NC1=CC(OCCN)=C(C=CC=C2)C2=N1)C3=CC(OCCN)=CC(C(NC4=NC(C=CC=C5)=C5C(OCCN)=C4)=O)=N3
InChI key
SLFYRKZWSPFGQZ-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Quality Level
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?