Kluczowe dokumenty
SML0595
Sigma-Aldrich
A-286982
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(2E)-1-(4-Acetyl-1-piperazinyl)-3-[4-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-3-nitrophenyl]-2-propen-1-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.55
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
S(c2c(cc(cc2)\C=C\C(=O)N3CCN(CC3)C(=O)C)[N+](=O)[O-])c1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C24H27N3O4S/c1-17(2)20-6-4-5-7-22(20)32-23-10-8-19(16-21(23)27(30)31)9-11-24(29)26-14-12-25(13-15-26)18(3)28/h4-11,16-17H,12-15H2,1-3H3/b11-9+
Klucz InChI
HTGGAYLWTDOFDK-PKNBQFBNSA-N
Działania biochem./fizjol.
A-286982 blokuje wiązanie antygenu-1 związanego z funkcją limfocytów (LFA-1) z cząsteczką adhezji komórkowej ICAM-1.
A-286982 blokuje wiązanie antygenu-1 związanego z funkcją limfocytów (LFA-1) z cząsteczką adhezji komórkowej ICAM-1. IC50 w teście komórkowym wynosi 35 nM.
Inne uwagi
Wrażliwy na powietrze
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)