Przejdź do
SML0585
Piclamilast
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(Cyclopentyloxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-methoxy-benzamide, N-(3,5-Dichloropyrid-4-yl)-3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzamide, RP 73-401, RP 73401, RPR 73401
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
1827,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18Cl2N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.25
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1827,50 zł
Cena katalogowa2150,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cncc(c1NC(=O)c2cc(c(cc2)OC)OC3CCCC3)Cl
InChI
1S/C18H18Cl2N2O3/c1-24-15-7-6-11(8-16(15)25-12-4-2-3-5-12)18(23)22-17-13(19)9-21-10-14(17)20/h6-10,12H,2-5H2,1H3,(H,21,22,23)
InChI key
RRRUXBQSQLKHEL-UHFFFAOYSA-N
Application
Piclamilasthas been used as a phosphodiesterase-4 (PDE4) inhibitor to treat cultures at the indicated time points after blast exposure.
Biochem/physiol Actions
Piclamilast is a potent and selective cyclic AMP phosphodiesterase-4 inhibitor that exhibits equal, high affinity for both the PDE4 high- and low-affinity rolipram binding states (HARBS and LARBS). Recent studies shown that piclamilast inhibits Trypanosoma brucei PDEB1 (TbrPDEB1) and TbrPDEB2.
Piclamilast is a potent and selective cyclic AMP phosphodiesterase-4 inhibitor.
Piclamilast is also known as N-(3,5-dichloropyrid-4-yl)-3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzamide. Piclamilast regulates the cAMP (cyclic adenosine monophosphate) signaling pathway. It increases the retinoid-dependent transactivation and the degradation of retinoic acid receptor α (RARα).[1]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0784SML0660SML1241
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)