Informacje o tej pozycji
SMILES string
S(CCC[n]2[c](c3c4c([c]2=O)cccc4ccc3)=O)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C22H17NO4S/c24-20-16-9-3-6-14-7-4-10-17(19(14)16)21(25)23(20)12-5-13-28-18-11-2-1-8-15(18)22(26)27/h1-4,6-11H,5,12-13H2,(H,26,27)
InChI key
GMVZUCHUOYUMLL-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.