Przejdź do
SML0542
SR 27417
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Faropafant, N,N-Dimethyl-N′-(3-pyridinylmethyl)-N′-[4-[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-2-thiazolyl]-1,2-ethanediamine, N1,N1-Dimethyl-N2-(3-pyridinylmethyl)-N2-[4-[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-2-thiazolyl]-1,2-ethanediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H40N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(-c2csc(n2)N(CCN(C)C)Cc3cccnc3)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C28H40N4S/c1-19(2)23-14-24(20(3)4)27(25(15-23)21(5)6)26-18-33-28(30-26)32(13-12-31(7)8)17-22-10-9-11-29-16-22/h9-11,14-16,18-21H,12-13,17H2,1-8H3
InChI key
VVBFISAUNSXQGZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SR 27417 is a long-acting, highly potent, specific competitive platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist.
SR 27417 is a selective, highly potent, competitive platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the PAF Receptor page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1517SML2342SML0812
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)