Przejdź do
SML1517
SR9243
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(3-Bromophenethyl)-2,4,6-trimethyl-N-((3′-(methylsulfonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-yl)methyl)benzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H32BrNO4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
626.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(C)=C(S(N(CCC2=CC=CC(Br)=C2)CC3=CC=C(C4=CC(S(C)(=O)=O)=CC=C4)C=C3)(=O)=O)C(C)=C1
InChI
1S/C31H32BrNO4S2/c1-22-17-23(2)31(24(3)18-22)39(36,37)33(16-15-25-7-5-9-29(32)19-25)21-26-11-13-27(14-12-26)28-8-6-10-30(20-28)38(4,34)35/h5-14,17-20H,15-16,21H2,1-4H3
InChI key
FYQFEJFTCLKXTQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SR9243 is a selective inverse agonist of the nuclear receptor liver-X-receptor (LXR) that targets the Warburg effect, inhibiting glycolysis and lipogenesis by reducing glycolytic and lipogenic gene expression. SR9243 is believed to enhance corepressor recruitment to LXRs at target-gene promoters, resulting in suppression of gene expression. SR9243 induced apoptosis in tumor cells without harming normal cells. SR9243 reduced prostate, colorectal, and lung cancer cell viability at nanomolar concentrations and also inhibited colon tumor xenograft growth.
SR9243 is a selective inverse agonist of the nuclear receptor liver-X-receptor (LXR).
SR9243 has the ability to reduce liver fibrosis stimulated by BDL (bile-duct ligation) and CCL4 (carbon tetrachloride). It stimulates apoptosis without promoting weight loss, hepatotoxicity and inflammation. SR9243 blocks the initiation of liver-X-receptor (LXR) by increasing LXR-corepressor recruitment.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1510SML2808SML0638
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)