Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 569,00 zł 483,65 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł 1759,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
483,65 zł
Cena katalogowa569,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -15 to -22°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CN([C@@H]2C[C@@H](O)[C@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m1/s1
InChI key
IQFYYKKMVGJFEH-CSMHCCOUSA-N
Application
Telbivudine has been used to explore the mechanisms of telbivudine (LdT) induced creatine kinase (CK) elevation.[1]
Biochem/physiol Actions
Telbivudine is a nucleoside analog that is widely used to treat hepatitis B virus (HBV) infection.
Telbivudine is a synthetic molecule[2] containing β-L-configuration.[1] Telbivudine improves the estimated glomerular filtration rate (eGFR) in response to chronic hepatitis B (CHB). It prevents perinatal transmission and enhances the hepatitis B e antigen (HBeAg) seroconversion. It is also known to cause side effects such as creatine kinase (CK) elevation and fatal rhabdomyolysis.[1]
Telbivudineis a Hepatitis B antiviral agent.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility 0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to brown | color - | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?