Kluczowe dokumenty
SML0487
Sigma-Aldrich
CID 2818500
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(Z)-α-Nitrostilbene, 1,1′-[(1Z)-1-Nitro-1,2-ethenediyl]bis-benzene, trans-α-Nitrostilbene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.24
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
Działania biochem./fizjol.
CID 2818500 (trans-α-Nitrostilben; 1,1′-[(1Z)-1-Nitro-1,2-etenodiilo]bis-benzen) jest selektywnym inhibitorem metylotransferaz argininy białkowej PRMT1 i PRMT8.
CID 2818500 (trans-α-Nitrostilben; 1,1′-[(1Z)-1-Nitro-1,2-etenodiilo]bis-benzen) jest selektywnym inhibitorem metylotransferaz argininy białkowej PRMT1 i PRMT8. PRMT1 jest odpowiedzialna za większość metylacji argininy w komórce zaangażowanej w transkrypcję, modyfikację chromatyny i transdukcję sygnału. CID 2818500 ma wartość IC50 11 μM dla PRMT1 i nie hamuje PRMT 3, 4 i 6, chociaż hamuje PRMT8. Uważa się, że mechanizm obejmuje specyficzną cysteinę wiążącą S-adenozylometioninę (SAM) obecną tylko w PRMT typu I PRMT1 i PRMT8 i nieobecną w innych metylotransferazach zależnych od SAM.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)