Kluczowe dokumenty
SML0482
3CAI
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone, 3-Chloroacetyl-indole, Chloromethyl indol-3-yl ketone
About This Item
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
protect from light
kolor
yellow to brown
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCl)C1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C10H8ClNO/c11-5-10(13)8-6-12-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,6,12H,5H2
Klucz InChI
LLZQFAXTCYDVTR-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)