Merck
SML0442
Sigma-Aldrich
ML239
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2,4,6-Trichloro-phenoxy)-acetic acid (1H-pyrrol-2-ylmethylene)-hydrazide
Wybierz wielkość
5 MG
400,00 zł
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
400,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10Cl3N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1cc(Cl)c(OCC(=O)N\N=C\c2ccc[nH]2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H10Cl3N3O2/c14-8-4-10(15)13(11(16)5-8)21-7-12(20)19-18-6-9-2-1-3-17-9/h1-6,17H,7H2,(H,19,20)/b18-6+
Klucz InChI
NVEDPFICKAIHKD-NGYBGAFCSA-N
Zastosowanie
ML239 został wykorzystany jako problem w profilowaniu lipidów komórkowych.[1]
Działania biochem./fizjol.
ML239 jest inhibitorem komórek macierzystych raka piersi odkrytym na podstawie badań przesiewowych z użyciem ludzkich komórek nabłonkowych sutka (HMLE) podobnych do komórek macierzystych. ML239 hamował komórki macierzyste raka z IC50 wynoszącym 1,16 μM z 24-krotną selektywnością w stosunku do kontrolnej linii komórkowej.
ML239 jest inhibitorem komórek macierzystych raka piersi.
ML239 zmniejsza nasycone i jednonienasycone lizofosfatydyloetanoloaminy w komórkach raka płuc i jest toksyczny dla komórek raka piersi.[1] ML239 może wywoływać toksyczność poprzez modulację szlaków związanych z czynnikiem jądrowym-κB (NF-κB).[2]
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phenotypic High-Throughput Screening Elucidates Target Pathway in Breast Cancer Stem Cell-Like Cells
Carmody LC, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 17(9), 1204-1210 (2012)
Correlating chemical sensitivity and basal gene expression reveals mechanism of action
Rees MG, et al.
Nature chemical biology, 12(2), 109-109 (2016)