Key Documents
SML0431
PQ1 succinate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N1-[6-Methoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-8-quinolinyl]-1,3-propanediamine butanedioic acid salt, PQ1 succinic acid salt
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to brown
rozpuszczalność
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(O)=O.COc1cc(NCCCN)c2nccc(C)c2c1Oc3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H22F3N3O2.C4H6O4/c1-13-7-10-27-19-16(26-9-4-8-25)12-17(28-2)20(18(13)19)29-15-6-3-5-14(11-15)21(22,23)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h3,5-7,10-12,26H,4,8-9,25H2,1-2H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Klucz InChI
XFEIMRMBZQODRY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3