Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 429,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10ClN3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C(Nc2c(c(cc(c2)[N+](=O)[O-])Cl)O)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H10ClN3O4S/c15-10-6-9(18(21)22)7-11(12(10)19)16-14(23)17-13(20)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,19H,(H2,16,17,20,23)
InChI key
RIGXBXPAOGDDIG-UHFFFAOYSA-N
Application
Pit-1 may be used in PIP3-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
PIT-1 represents a new class of molecules referred to as PITenins, or PITs. PITs inhibit the binding of PIP3 to the PH domains of several target proteins, including Akt and PDK1, without affecting interactions against PIP2-selective PH domains. PIT-1 inhibits PI3K-PKD-1-Akt dependent phosphorylation in cell based assays, including the phosphorylation of Akt-1, 2 and 3.
PIT-1 is a PIP3-PH domain antagonist
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the PKB/Akt page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥14 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to tan | color white to beige | color white to brown | color light yellow to dark orange |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?