Merck
SML0381
Sigma-Aldrich
ALLO-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1-(phenylmethyl)-2,4-Imidazolidinedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1N(Cc2ccccc2)C(=O)N(C1=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H15ClN2O2/c1-12-16(21)20(15-9-7-14(18)8-10-15)17(22)19(12)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,12H,11H2,1H3
Klucz InChI
GHAJNZREWTZYQJ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
ALLO-1 jest antagonistą Smoothened (Smo), który hamuje zarówno Smo typu dzikiego, jak i zmutowanego, w tym mutanta D473H SMO. ALLO-1 wiąże się z inną domeną Smo niż inne znane ligandy Smo.
ALLO-1 jest antagonistą Smoothened (Smo), który hamuje zarówno Smo typu dzikiego, jak i zmutowanego.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miyuki Sato et al.
Nature cell biology, 20(1), 81-91 (2017-12-20)
In Caenorhabditis elegans embryos, paternally provided organelles, including mitochondria, are eliminated by a process of selective autophagy called allophagy, the mechanism by which mitochondrial DNA is inherited maternally. However, it remains unclear how paternal organelles are recognized and targeted for