Przejdź do
SML0319
Caramiphen hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(Diethylamino)ethyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate hydrochloride, Caramiphenium chloride salt, G 2747, Panparnit, Parpanil, Parpanit, Pentaphen, Pentaphene hydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3010,00 zł
2558,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H27NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.87
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2558,50 zł
Cena katalogowa3010,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H27NO2.ClH/c1-3-19(4-2)14-15-21-17(20)18(12-8-9-13-18)16-10-6-5-7-11-16;/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-15H2,1-2H3;1H
InChI key
MUPNXGNOIBYHSG-UHFFFAOYSA-N
Application
Caramiphen hydrochloride has been used to test its inhibitory effect on voltage-gated Na+ currents using the patch-clamp method.[1]
Biochem/physiol Actions
Caramiphen hydrochloride is non-narcotic and possesses many biological functionalities of being antitussive, anticonvulsive, and neuroprotective.[1] It induces sensory block and displays less toxicity when compared to bupivacaine.[1] The local anesthetic functionality of caramiphen is mediated by its inhibitory effect on voltage-gated Na+ currents.[1]
Caramiphen is a muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Caramiphen is an anti-muscarinic similar to atropine; muscarinic acetylcholine receptor antagonist. Caramiphen is commonly used as a cough suppresant, but is also administered for the treatment of Parkinson′s disease. The compound has also been shown to have anti-depressant properties that may involve inhibition of G protein-coupled inwardly rectifying potassium channel GIRK.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1968O1266F9427
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: soluble ≥5 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)